Merck
490830
Sigma-Aldrich
Succinimide-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
2,5-Pyrrolidinedione-1-15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H515NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
285-290 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][15N]1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)/i5+1
Clave InChI
KZNICNPSHKQLFF-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)