Merck
487481
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,6-Hexanediamine-15N2, Hexamethylenediamine-15N2
About This Item
Fórmula lineal:
H215N(CH2)615NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
Información sobre el gen
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)