487473
1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Benzene-d4-diamine, 1,4-Diaminobenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
267 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?