Merck
487244
Sigma-Aldrich
(−)-N-(1(R)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(S)-amine dihydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
303.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
mp
285 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI key
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)