486787
Boc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-t-Boc derivative
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
form
solid
optical activity
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-MQBGRFPLSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?