486736
Iodoethane-1,1-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Ethyl-1,1-d2 iodide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
density
1.974 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(C)I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?