486434
Carbon-13C disulfide
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
densidad
1.282 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?