485705
Formic-d acid
95 wt. % in H2O, 98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated formic acid
About This Item
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
concentration
95 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.369
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
123.8 °F
flash_point_c
51 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)