484903
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
98%
Sinónimos:
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI key
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?