Merck
484881
Sigma-Aldrich
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
Inchi Key
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)