483818
N-Boc-D-proline
99%
Sinónimos:
Boc-D-Pro-OH
Quality Level
assay
99%
optical activity
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
134-137 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI key
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?