47691
Fmoc-α-Me-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-α-aminoisobutyric acid, Fmoc-α-methylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
182-188 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
Clave InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?