47647
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Sinónimos:
Nα−Fmoc-Nε-Boc-L-lysine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
0.4-0.7 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
80-160 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?