476226
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
Sinónimos:
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?