Merck
47543
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,6-hexanediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,6-diaminohexane hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N2O2 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
419.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
~153 °C (dec.)
grupo funcional
Fmoc
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
Clave InChI
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)