474347
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate
contains inhibitor, 97%
Sinónimos:
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
contains
HQ, MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
InChI key
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Liver,Teeth
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?