472360
Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Sinónimos:
Poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
About This Item
Productos recomendados
form
granular
melt index
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
transition temp
Tg (DSC) 221 °C (onset)
solubility
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
density
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)