468096
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, 35 μm particle size
Sinónimos:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
tamaño de partícula
35 μm
temperatura de transición
Tm 321 °C
densidad
2.1 g/mL at 25 °C
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4/c3-1(4)2(5)6
Clave InChI
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.