GF20091743
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 1000 g
Sinónimos:
FP306020
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 200-917-43
weight
1000 g
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)