464279
2-(Trifluoromethoxy)aniline
95%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-anisidine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
Clave InChI
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?