Merck
464007
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Butyn-2-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CCH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
4652597
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]22/D −45°, neat
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Aplicación
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Pablo Morán-Poladura et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2120-2128 (2013-11-10)
An efficient entry to the preparation of elusive 4-unsubstituted-3-iodo-2H-chromenes has been accomplished as result of a catalytic cyclization. Thus, upon exposition of [(3-iodoprop-2-yn-1-yl)oxy]arenes to IPrAuNTf2 (3 mol %), in 1,4-dioxane at 100 °C, the desired heterocyclic motif is readily assembled.
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)