463442
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
95%
Sinónimos:
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
209-214 °C (lit.)
grupo funcional
amide
chloro
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Clave InChI
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)