461784
Benzyl (R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
20-30 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
InChI key
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?