455598
O-Methylisourea hemisulfate salt
99%
Sinónimos:
OMI®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
163-167 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?