452106
2,2′-Azobis(2-methylpropane)
97%
Sinónimos:
Azo-tert-butane, Di-tert-butyldiazene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
impurities
<3% n-pentane
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
47-48 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N=NC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
GKCPCPKXFGQXGS-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?