444804
1-(2-Fluorophenyl)piperazine
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Clave InChI
IVTZRJKKXSKXKO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?