444790
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Sinónimos:
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
About This Item
Productos recomendados
descripción
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Formulario
powder
cociente alimentación
methacrylic acid 23
número de ácido
140‑160 mg KOH/g
temperatura de transición
Tg 75 °C
solubilidad
water and ethanol: soluble in salt form
densidad
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2.C5H8O2.C4H6O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4;1-3-5(6)7-4-2;1-2-3-4(5)6/h5H,1H2,2-4H3;3H,1,4H2,2H3;2-3H,1H3,(H,5,6)/b;;3-2+
Clave InChI
SXLHETAPSDIGDP-CITOEQSFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?