441252
D-Pinitol
95%
Sinónimos:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
optical activity
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
mp
179-185 °C (lit.)
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?