74948
D-Pinitol
analytical standard
Sinónimos:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D 65±5°, c = 1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
179-185 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
Clave InChI
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)