439924
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
128-130 °C (lit.)
solubility
water: insoluble(lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)