Merck
439797
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Calcium diiodide
About This Item
Fórmula lineal:
CaI2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.999% trace metals basis
Formulario:
beads
Línea del producto
AnhydroBeads
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
beads
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)