208477
Calcium iodide hydrate
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
crystals or chunks
composition
Degree of hydration, 4-6
mp
783 °C (lit.)
SMILES string
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)