438928
Calcium cyanamide
technical grade
Sinónimos:
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
≥85% (perchloric acid titration)
form
solid
composition
Ca, 45%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
InChI key
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?