438782
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
293.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D >1.4340 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
densidad
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clave InChI
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)