437190
Polyvinylpyrrolidone
average Mw ~1,300,000 by LS
Sinónimos:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~1,300,000 by LS
mp
>300 °C
cadena SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
triangular and nanoplates. It may also used as a capping agent in the synthesis of silver nanospheres,gold nanoframes.General applications pf PVP are: in pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, toiletry and photographic industries.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.