Merck
428507
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
Sinónimos:
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
Clave InChI
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(2-Nitrophenyl)furfural is a furfural derivative.
Aplicación
5-(2-Nitrophenyl)furfural (5-(2-nitrophenyl)-2-furfuraldehyde) was used in the synthesis of (5-(2-nitrophenyl)furfuran-2-yl)methanol.
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New di-and triorganotin (IV) carboxylates derived from a Schiff base: synthesis, characterization and in vitro antimicrobial activities.
Dias LC, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 305-313 (2015)
Ruthenium (II)-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Aromatic and Heteroaromatic Aldehydes in Air.
Bhosale SS and Singh KS.
Synthetic Communications, 45(12), 1-10 (2015)