425672
Erbium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Erbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid erbium(III) salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: erbium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?