425222
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)