417203
R-Alpine-Borane®
97%
Sinónimos:
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
bp
>55 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI key
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)