Merck
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Sinónimos:
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein:
1860807
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.453
densidad
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
Clave InChI
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene