416134
Di(trimethylolpropane)
97%
Sinónimos:
2,2′-Oxybis(methylene)bis(2-ethyl-1,3-propanediol)
About This Item
Fórmula lineal:
O[CH2C(C2H5)(CH2OH)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.33
Beilstein:
1860782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C12H26O5/c1-3-11(5-13,6-14)9-17-10-12(4-2,7-15)8-16/h13-16H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Di(trimethylolpropane) is a monomeric unit with primary hydroxyl groups, that can be used as a tetrafunctional core molecule.
Aplicación
Di(trimethylolpropane) can be used for the synthesis of lipase catalyzed hyperbranched polymers. It can also be used in the formation of biodegradable polymers for drug delivery applications.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis, characterization and in vitro degradation of 3D-microstructured poly (varepsilon-caprolactone) resins
Theiler S, et al.
Polym. Chem., 1(8), 1215-1225 (2010)
Biodegradable cross-linked poly (trimethylene carbonate) networks for implant applications: Synthesis and properties
Yang L, et al.
Polymer, 54(11), 2668-2675 (2013)
Rheological properties of concentrated solutions of aliphatic hyperbranched polyesters
Vukovic J, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 208(21), 2321-2330 (2007)
Ankur S Kulshrestha et al.
Biomacromolecules, 8(6), 1794-1801 (2007-05-05)
Lipase-catalyzed terpolymerizations were performed with the monomers trimethylolpropane (B3), 1,8-octanediol (B2), and adipic acid (A2). Polymerizations were performed in bulk, at 70 degrees C, for 42 h, using immobilized lipase B from Candida antartica (Novozyme-435) as a catalyst. To determine