Merck
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
Sinónimos:
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Inchi Key
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)