414476
Ethyl 3,3-diethoxypropionate
90%, technical grade
Sinónimos:
Malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
ether
SMILES string
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?