414093
Poly(vinyl alcohol-co-ethylene)
ethylene 32 mol %
Sinónimos:
PVA-co-PE
About This Item
Productos recomendados
form
pellets
Quality Level
melt index
3.8 g/10 min (210°C)
composition
ethylene, 32 mol %
hardness
100 (Rockwell M, ASTM D 785)
impurities
<0.7% polymerized vinyl acetate
transition temp
Tm 183 °C (DSC peak)
Tg 69 °C
solubility
DMSO, water/n-propanol (1:1), and phenol: soluble
density
1.19 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.OC=C
InChI
1S/C2H4O.C2H4/c1-2-3;1-2/h2-3H,1H2;1-2H2
InChI key
UFRKOOWSQGXVKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?