418420
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 170,000-250,000, powder
Sinónimos:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mw 170,000-250,000
composición
acetate, 0-2.5 wt. %
hydroxyl, 17.5-20 wt. %
vinyl butyral, 80 wt. %
impurezas
<3.5 wt. % Volatiles
viscosidad
170-260 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
temperatura de transición
Tg 72-78 °C
solubilidad
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
Clave InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?