Merck
409952
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
Sinónimos:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI key
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1