409987
Di(ethylene glycol) vinyl ether
98%
Sinónimos:
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?