406686
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~2,000
Sinónimos:
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~2,000
índice de refracción
n20/D 1.451
densidad
0.996 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Clave InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?