Merck
403482
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
98%
Sinónimos:
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
142.23
Beilstein:
1755674
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
bp
105-110 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2Si/c1-9(2,3)5-4-6(7)8/h1-3H3,(H,7,8)
Clave InChI
IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid (3-(Trimethylsilyl)propiolic acid) may be used as starting reagent for the synthesis of 3-trimethylsilylpropynamides.
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid may be used in the regioselective preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
One-Pot Synthesis of 3-(Trimethylsilyl) propynamides.
Medvedeva AS, et al.
Russ. J. Org. Chem., 46(10), 1466-1470 (2010)
Steven J Coats et al.
Organic letters, 7(8), 1469-1472 (2005-04-09)
[reaction: see text] A regioselective method for the preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles via a 1,3-dipolar cycloaddition of 1-trimethylsilylacetylenes with organoazides is described. Immobilization of the azide on REM resin and subsequent cycloaddition afforded a 2 x 2 x 4 x
Yevgen Matviychuk et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 319, 106814-106814 (2020-09-20)
Low-cost, user-friendly benchtop NMR instruments are often touted as a "one-click" solution for data acquisition, however insufficient peak dispersion in their spectra often reduces the accuracy of quantification and requires user expertise with sophisticated processing tools. Our work aims to