401277
Cesium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Oxalic acid cesium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?